Learn More
Descrizione
- Bacto Proteose Peptones are enzymatic digests of protein
- Studies show that no single peptone is the most suitable nitrogen source for every microbiological application
- These findings led to the development of Bacto Proteose Peptone, Bacto Proteose Peptone No. 2, and Bacto Proteose Peptone No. 3. Bacto Proteose Peptone No. 4 is a spray-dried version of Bacto Proteose Peptone.
- Bacto Proteose Peptone is used in preparing microbiological culture media and in producing bacterial toxins
- Store at 2° to 25°C in cool, dry conditions
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | LUO, MUO |
| Content And Storage | Storage conditions: 2°C to 25°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers. |
| Cell Type | Bacteria, Fungi, Mammalian |
| Form | Dehydrated, free-flowing granules |
| Product Type | Bacterial Media |
| Format | Bottle |
| For Use With (Application) | Formulation of culture media for the cultivation of heterotrophic microorganisms |
| pH | 6.6–7.6 (1.0% solution at 25°C) |
| Product Line | Bacto |
| Quantity | 500 g |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?