missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BCS1L Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 3G6H1, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno BCS1L
Clon 3G6H1
Concentración 0.86 mg/mL
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16827225
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
60212-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16817225
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
60212-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a homolog of the S. cerevisiae bcs1 protein which is involved in the assembly of complex III of the mitochondrial respiratory chain. The encoded protein does not contain a mitochondrial targeting sequence but experimental studies confirm that it is imported into mitochondria. Mutations in this gene are associated with mitochondrial complex III deficiency and the GRACILE syndrome. Five alternatively spliced transcripts encoding the same protein have been described.
Especificaciones

Especificaciones

BCS1L
0.86 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
BCS1L, BJS, FLNMS, GRACILE, h BCS, h BCS1, Hs.6719, Mitochondrial chaperone BCS1, PTD
BCS1L
IgG1
Protein G
Antibody
3G6H1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse
Q9CZP5, Q9Y276
617, 66821
BCS1L Fusion Protein Ag18280
Primary
-20°C
BCS1L
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications