Learn More
Abnova™ BCOR Split FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca: Abnova™ FS0063.200uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Especificaciones
Líquido | |
ANOP2,FLJ20285,FLJ38041,KIAA1575,MAA2,MCOPS2,MGC131961,MGC71031 | |
BCOR | |
ADN/ARN |
Hibridación in situ fluorescente (célula) | |
54880 | |
Correpresor BCL6 | |
200 µl |