Learn More
Bcl-6 Mouse, Clone: BCL6/1527, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 604-MSM7-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15920818
  • 199.00€ / 20 microgramos
Fecha estimada de envío
09-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Bcl-6
Nuclear
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
BCL6
Recombinant human bcl-6 protein fragment (aa256-389)
95kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
604
Immunohistochemistry
BCL6/1527
Unconjugated
NP_001124317
Mouse
IgG1 kappa
Raji or Ramos cells. Tonsil or Hodgkin's lymphoma.
20 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.