Learn More
Bcl-6 Mouse, Clone: BCL6/1527, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | Bcl-6 |
---|---|
Clon | BCL6/1527 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15930818
|
EnquireBio
604-MSM7-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15920818
|
EnquireBio
604-MSM7-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Bcl-6 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
604 | |
Recombinant human bcl-6 protein fragment (aa256-389) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
95kDa |
BCL6/1527 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001124317 | |
BCL6 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Nuclear | |
Raji or Ramos cells. Tonsil or Hodgkin's lymphoma. |