Learn More
Bcl-6 Mouse, Clone: BCL6/1527, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 604-MSM7-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15930818
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Bcl-6
Nuclear
BCL6/1527
Unconjugated
NP_001124317
Mouse
95kDa
Protein A/G Purified
RUO
604
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
BCL6
Recombinant human bcl-6 protein fragment (aa256-389)
Raji or Ramos cells. Tonsil or Hodgkin's lymphoma.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.