Learn More
Bcl-6 (Follicular Lymphoma Marker) Mouse, Clone: rBCL6/1527, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 604-MSM10-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15910808
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Bcl-6 (Follicular Lymphoma Marker)
Nuclear
rBCL6/1527
Unconjugated
Mouse
95kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
604
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human bcl-6 protein fragment (apprx. aa256-389)
Raji or Ramos cells. Tonsil or Hodgkin's lymphoma.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.