Learn More
Brady™ Cintas de poliéster de alto rendimiento BBP31, gris
Para el etiquetado de superficies de acero inoxidable y lisas. Las cintas de poliéster de alto rendimiento Brady™ BBP31 están fabricadas de poliéster B-569 y son ideales para su aplicación en superficies muy lisas o paneles rígidos.
Marca:  Brady™ 117952
Detalles adicionales : Peso : 0.44000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11796405
  • 155.00€ / 1 caja
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se aplican a superficies muy lisas
  • Ideales para el montaje de paneles rígidos
Especificaciones
Especificaciones
Superficie compatible: suave
Gris
Cartucho
Cinta de poliéster de alto rendimiento BBP31
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37
1 unidad
De -40 °C a +100 °C
0,076 mm
30,40 m
0,5 in
Acrílico, Permanente
Satinado
Poliéster (B-569)
Marcado de tuberías de acero inoxidable
1
Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare
0,003 in
100 ft
12,70 mm