Learn More
Filtro combinado de bayoneta 1140 A2 B2 P3 R D
Marca: Draeger Safety 6738783
Detalles adicionales : Peso : 0.31500kg
Especificaciones
EN 12941/12942 | |
Filtro combinado | |
1 Unidad |
1140 A2B2P3 R D | |
Este filtro puede utilizarse en mascarillas respiratorias con rosca Rd40 |