Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fucsina básica, pura, certificada
Catalog Number 10035203
83.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
632-99-5
C20H20ClN3
337.85
MFCD00012569
AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
Basic Violet 14, hydrochloride, C.I. 42510, Rosaniline chloride
12447
4-[(4-aminofenil)-(4-imino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]anilina; clorhidrato
[H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
632-99-5
C20H20ClN3
337.85
MFCD00012569
AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
Basic Violet 14, hydrochloride, C.I. 42510, Rosaniline chloride
12447
4-[(4-aminofenil)-(4-imino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]anilina; clorhidrato
[H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Basic Fuchsin
Punto de fusión 250.0°C
Nombre de nota Pure
Índice de absorción 1.16 to 1.35
Contenido de tinte 70% min.
Beilstein 13, 765
Índice Merck 15, 5715
Información de solubilidad Solubility in water: 4g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acids, practically insoluble in ether, soluble 30g/L in ethanol (25°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 547 to 552nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.84
Porcentaje de pureza ≥70%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Densidad 200g/mL
Color Verde
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación 200°C
Forma física Polvo cristalino brillante