Learn More
BINDER™ Base con ruedas
Para su uso con: CB 220
Marca:  BINDER™ 9051-0029
Detalles adicionales : Peso : 61.00000kg
Código de producto. 15682206
  • 590.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para usar con incubadoras de dióxido de carbono de la serie CB
  • Incluye ruedas
Especificaciones
Especificaciones
Base: La base equipada con ruedas se utiliza para la colocación y nivelación seguras de una incubadora de CO2 BINDER
Accesorio, base con ruedas
Ruedas