Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad BAS
Botas de seguridad para todo tipo de usos. La suela repele los ácidos y aceites como un paraguas repele el agua. La caña del tobillo se ajusta al pie de forma cómoda y confortable.
Marca: Emma Safety Footwear MM70084846
Detalles adicionales : Peso : 1.87900kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Fabricación en cuero de grano entero.
- Suela GripForce™ Duo resistente al calor
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Negro | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
46 |
Cordones | |
BAS | |
Cuero | |
Acero |