Learn More
Thermo Scientific™ Filtro final Barnstead™
Utilice el filtro final Barnstead™ Thermo Scientific™ en determinados modelos de sistemas de agua ultrapura y ultrapura Barnstead.
Marca:  Thermo Scientific™ D3750
Detalles adicionales : Peso : 0.03420kg
Código de producto. 10092323
  • 131.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice el filtro final Barnstead™ Thermo Scientific™ en determinados modelos de sistemas de agua ultrapura y ultrapura Barnstead. Compatible con los sistemas Thermo Scientific™ B-Pure™, Nanopure™, Easypure™ II, Easypure™ II RF, Easypure™ RoDi, E-Pure™ (3,4 soportes) y TII.
Para su uso con los sistemas B-pure, Nanopure, Easypure II, Easypure II RF, Easypure RoDi, E-Pure (3, 4 soportes) y TII.
Especificaciones
Especificaciones
Filtro final de 0,2 µm
Sistemas B-Pure, Nanopure, Easypure II, Easypure II RF, Easypure RoDi, E-Pure (3, 4 soportes) y TII
Filtro final