Learn More
Alfa Aesar™ Barium titanium oxide, 99.95% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 045083.06
Detalles adicionales : CAS : 12047-27-7 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492137
  • 81.20€ / 5 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
12047-27-7
BaTiO3
MFCD00003447
Barium titanate
Especificaciones
Barium titanium oxide
(metals basis)
MFCD00003447
Barium titanate
Pieces
Odorless
1620°C
12047-27-7
BaTiO3
14,1000
233.19
99.95%
3 to 6mm
5g
Videos
SDS Documentos