Learn More
Alfa Aesar™ Pentaisopropóxido de 2-etilhexanoato de titanio(IV) de bario, + 99,5 % (base metálica), produce 5 % BaTiO3, en isopropanol
Marca:  Alfa Aesar™ 043893.AP
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11440630
  • 1657.00€ / 500 ml
Fecha estimada de envío
08-06-2021
336169-47-2
C23H50BaO7Ti
MFCD01310249
Barium titanium(IV) 2-ethylhexano-isopropoxide
Especificaciones
Barium titanium (IV) 2-ethylhexanoate pentaisopropoxide
500mL
336169-47-2
C23H50BaO7Ti
UN1219
623.89
≥99.5%
Moisture Sensitive
Produces 5% BaTiO3, in isopropanol
(base metálica)
MFCD01310249
Barium titanium(IV) 2-ethylhexano-isopropoxide
Líquida
Videos
SDS Documentos