Learn More
Varilla de bario, 22 mm de diámetro, +99 % (base metálica), Sr = 0,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Descripción
Used as getter, in cathode ray tubes, thermionic emitter tubes and sodium vapor lamps
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Barium rod |
Color | Gris |
Nombre de nota | 22mm (0.9 in.) dia. |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número UN | UN1400 |
Cantidad | 100 g |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Sr ≤0.8% |
Olor | Odorless |
Peso | ≈7.3cm/100g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Barium rod
- Peligro
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .