Learn More
Alfa Aesar™ Barium niobium oxide, 99.9% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 039130.09
Detalles adicionales : CAS : 12009-14-2 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1564 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11313518
  • 59.30€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
12009-14-2
419.134
FKKSQMDUUDBSGH-UHFFFAOYSA-N
6093852
[O-][Nb](=O)=O.[O-][Nb](=O)=O.[Ba+2]
BaNb2O6
MFCD00064751
barium niobate, barium niobium oxide, barium 2+ ; oxido dioxo niobium, barium-niobium-oxide, barium 2+ diniobiumoylolate
barium(2+);oxido(dioxo)niobium
Especificaciones
Barium niobium oxide
(metals basis)
MFCD00064751
barium niobate, barium niobium oxide, barium 2+ ; oxido dioxo niobium, barium-niobium-oxide, barium 2+ diniobiumoylolate
FKKSQMDUUDBSGH-UHFFFAOYSA-N
barium(2+);oxido(dioxo)niobium
6093852
Powder
−100 Mesh
12009-14-2
BaNb2O6
UN1564
Insoluble in water
[O-][Nb](=O)=O.[O-][Nb](=O)=O.[Ba+2]
419.134
419.11
99.9%
10g