Learn More
Metafosfato de bario, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11378067
149.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13762-83-9
BaO6P2
295.27
MFCD00061417
RYSCSJQMVDRYDV-UHFFFAOYSA-J
barium metaphosphate, barium 2+ ; dioxido oxo phosphanium, ba.2o3p, bismetaphosphoric acid barium salt, barium 2+ bis trioxidophosphate 1-
16164194
[Ba+4].[O-][P]([O-])=O.[O-][P]([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13762-83-9
BaO6P2
295.27
MFCD00061417
RYSCSJQMVDRYDV-UHFFFAOYSA-J
barium metaphosphate, barium 2+ ; dioxido oxo phosphanium, ba.2o3p, bismetaphosphoric acid barium salt, barium 2+ bis trioxidophosphate 1-
16164194
[Ba+4].[O-][P]([O-])=O.[O-][P]([O-])=O
Barium metaphosphate, used in glasses, porcelains, and enamels, as a flame retardant and in phosphors applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Barium metaphosphate
Punto de fusión 1560°C
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Número UN UN1564
Información de solubilidad Insoluble in water; Soluble in acids by a slow dissolution
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.25
Porcentaje de pureza ≥90%