Learn More
Hidróxido de bario, anhidro, de 94 a 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Bariium hydroxide is used as a precursor to other barium compounds. It is used in analytical chemistry for titration of weak acids, particularly organic acids. It removes the carbonate in water. It is a strong base, and is used as catalyst in many organic reactions, such as hydrolysis of esters and nitriles, decarboxylation of amino acids, selective hydrolysis of one of the ester groups in dimethyl hendecanedioate, and preparation of cyclopentanone, diacetone alcohol and D-Gulonic gamma-lactone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Barium hydroxide, anhydrous |
Punto de fusión | 408°C |
Nombre de nota | anhydrous |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 94 to 98% |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.36 |
Sensibilidad | Air sensitive; Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
- Barium hydroxide, anhydrous
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
RUO – Research Use Only