Learn More
Alfa Aesar™ Barium fluoride, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 038610.18
Detalles adicionales : CAS : 7787-32-8 Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 1564 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11308937
  • 333.00€ / 50 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ampouled under argon
Especificación
7787-32-8
175.324
OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
62670
[F-].[F-].[Ba+2]
BaF2
MFCD00003450
barium fluoride, barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis
barium(2+);difluoride
Especificación
Barium fluoride
7787-32-8
BaF2
UN1564
barium fluoride, barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis
[F-].[F-].[Ba+2]
175.324
175.36
99.998%
Odorless
Hygroscopic
White
50g
Ultra dry
(metals basis)
MFCD00003450
14,974
OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
barium(2+);difluoride
62670
Powder
4.83g/mL
Ampule
2260°C
1353°C