Learn More
Thermo Scientific Chemicals Difenilaminasulfonato de bario, puro, grado indicador
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Barium diphenylaminesulfonate |
Punto de fusión | 300.0°C |
Color | Blanco a gris |
Pérdida por secado | 1% max. (105°C) |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 10 g |
Sensibilidad | (as indicator) passes |
Índice Merck | 15, 7423 |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in ether and benzene |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Barium diphenylaminesulfonate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.