Learn More
Barium Chloride Dihydrate, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15612060
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
10326-27-9
BaCl2H4O2
244.26
MFCD00149154
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
5284346
CHEBI:86153
barium(2+) dihydrate dichloride
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
10326-27-9
BaCl2H4O2
244.26
MFCD00149154
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
5284346
CHEBI:86153
barium(2+) dihydrate dichloride
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
ACS Reagent,≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1560°C
Nombre del producto químico o material Barium Chloride Dihydrate
Punto de fusión 962°C
Color Blanco
pH 5.2 to 8.2
Cantidad 2.5 kg
Número UN UN1564
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.26g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Crystals
Densidad 3100g/cu.cm