Learn More
Barium Chloride Dihydrate, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Descripción
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Especificaciones
Punto de ebullición | 1560°C |
Nombre del producto químico o material | Barium Chloride Dihydrate |
Punto de fusión | 962°C |
Color | White |
pH | 5.2 to 8.2 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN1564 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.26g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Grado | ACS Reagent |