Learn More
Alfa Aesar™ Barium chloride, 0.1N Standardized Solution
Marca:  Alfa Aesar™ 035582.K2
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Cantidad. 1L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11313687
  • 62.90€ / 1 litro
En stock 3
Añadir a la cesta
Especificación
10361-37-2
208.227
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
25204
barium(2+);dichloride
BaCl2
MFCD00003445
barium chloride, barium dichloride, barium chloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
CHEBI:63317
[Cl-].[Cl-].[Ba+2]
Especificación
Barium chloride
10361-37-2
MFCD00003445
barium chloride, barium dichloride, barium chloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
[Cl-].[Cl-].[Ba+2]
208.227
CHEBI:63317
Liquid
Colorless
Standardized Solution
BaCl2
0.1N
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
barium(2+);dichloride
25204
208.25
Odorless
1L