Learn More
Carbonato de bario, +99 %, reactivo ACS, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 423440025
Detalles adicionales : CAS : 513-77-9 Peso : 2.50000kg
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10005393
  • 136.00€ / 2.50 Kg
En stock, listo para ser enviado: 3
513-77-9
197.35
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
10563
C(=O)([O-])[O-].[Ba+2]
BaCO3
MFCD00003448
barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
bario(2+);carbonato
Especificaciones
Barium carbonate
99+%
BaCO3
15, 965
Solubility in water: 0.002g/100mL (20°C)
C(=O)([O-])[O-].[Ba+2]
197.35
197.35
99+%
500ppm max.
20ppm max.
10ppm max.
20ppm max.
Frasco de plástico
200ppm max.
4.43
0.002 meq/g max.
1450.0°C
811.0°C
513-77-9
BaCO3
MFCD00003448
barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
bario(2+);carbonato
10563
Polvo
Reactivo ACS
0.002% max
4.4300g/mL
0.015% max. (in dilute HCl)
0.005% max.
50ppm max.
Solubility in water: 0.002g/100mL (20°C).
10ppm max.
7000ppm max.
Blanco
2.5kg
Videos
SDS Documentos
Certificados