Learn More
Barium Carbonate, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Catalog Number p-5390699
472.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
513-77-9
CBaO3
197.34
MFCD00003448
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
10563
[Ba++].[O-]C([O-])=O
513-77-9
CBaO3
197.34
MFCD00003448
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
10563
[Ba++].[O-]C([O-])=O
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Nombre del producto químico o material Barium Carbonate
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC barium(2+) carbonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.34
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 4.30kg
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P330-Enjuagarse la boca.