Learn More
Barium carbonate, 99.8%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 014341.A7
Detalles adicionales : CAS : 513-77-9 Peso : 5.00000kg
Cantidad. 5kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377897
  • 358.00€ / 5 Kg
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
513-77-9
197.335
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
10563
C(=O)([O-])[O-].[Ba+2]
CBaO3
MFCD00003448
barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
barium(2+);carbonate
Especificaciones
Barium carbonate
99.8%
MFCD00003448
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
barium(2+);carbonate
10563
1 Micron Powder
513-77-9
CBaO3
barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
C(=O)([O-])[O-].[Ba+2]
197.335
197.35
5kg
Videos
SDS Documentos