Learn More
Alfa Aesar™ Barium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
32.00€ - 453.00€
CAS 168106-22-7
Fórmula molecular C4H2BaF12N2O8S4
Molecular Weight (g/mol) 699.614
Número MDL MFCD22200529
InChI Key VJUKAFJLZPVWME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo barium bis trifluoromethanesulfonimide, barium bis-triflimide
PubChem CID 131725281
IUPAC Name barium;1,1,1-trifluoro-N-(trifluoromethylsulfonyl)methanesulfonamide
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ba]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15432677 SDS Alfa Aesar™
046381.03
1g 107.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
15442677 SDS Alfa Aesar™
046381.06
5g 453.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
15452677 SDS Alfa Aesar™
046381.MD
250mg 32.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
168106-22-7
699.614
VJUKAFJLZPVWME-UHFFFAOYSA-N
131725281
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ba]
C4H2BaF12N2O8S4
MFCD22200529
barium bis trifluoromethanesulfonimide, barium bis-triflimide
barium;1,1,1-trifluoro-N-(trifluoromethylsulfonyl)methanesulfonamide
Especificaciones
Barium bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
White to Yellow
1g
C4H2BaF12N2O8S4
MFCD22200529
barium bis trifluoromethanesulfonimide, barium bis-triflimide
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ba]
699.614
697.6
Moisture Sensitive
>300°C
168106-22-7
[(CF3SO2)2N]2Ba
UN1759
VJUKAFJLZPVWME-UHFFFAOYSA-N
barium;1,1,1-trifluoro-N-(trifluoromethylsulfonyl)methanesulfonamide
131725281
Solid