Learn More
Alfa Aesar™ Barium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Marca:  Alfa Aesar™ 046381.06
Detalles adicionales : CAS : 168106-22-7 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 1759 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15442677
  • 433.00€ / 5 g
Fecha estimada de envío
29-12-2020
168106-22-7
699.614
VJUKAFJLZPVWME-UHFFFAOYSA-N
131725281
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ba]
C4H2BaF12N2O8S4
MFCD22200529
barium bis trifluoromethanesulfonimide, barium bis-triflimide
bario; 1,1,1-trifluoro-N-(trifluorometilsulfonil)metanesulfonamida
Especificaciones
Barium bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
Blanco a amarillo
5g
C4H2BaF12N2O8S4
MFCD22200529
barium bis trifluoromethanesulfonimide, barium bis-triflimide
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ba]
699.614
697.6
Moisture sensitive
>300°C
168106-22-7
[(CF3SO2)2N]2Ba
UN1759
VJUKAFJLZPVWME-UHFFFAOYSA-N
bario; 1,1,1-trifluoro-N-(trifluorometilsulfonil)metanesulfonamida
131725281
Sólido
Videos
SDS Documentos