Learn More
Alfa Aesar™ Barium aluminum oxide, tech.
Marca:  Alfa Aesar™ 022642.36
Detalles adicionales : CAS : 12004-04-5 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 1564 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318077
  • 195.00€ / 500 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
12004-04-5
MFCD00049716
Barium aluminate
Especificaciones
Barium aluminum oxide
MFCD00049716
Barium aluminate
Powder
Odorless
12004-04-5
UN1564
561.98
Technical
500g