Learn More
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ Extraction Disks
Maximize capacity, adsorption and SPE speed. Avantor BAKERBOND Speedisk Extraction Disks are neither cartridge nor membrane that provides an excellent SPE tool for environmental samples and combines a thin bed of BAKERBOND sorbent with a special laminar configuration for testing drinking water, ground water, waste water, solid waste or process streams.
Marca: Avantor™ 8056-06
560.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 71889-02-6 Peso : 0.10000kg
Descripción
- Previamente montado con un soporte rígido y un deflector para aumentar el flujo laminar, permitir la filtración, mantenerse resistente a la obstrucción y maximizar la capacidad, la adsorción y la velocidad
- Requieren de un mínimo de material de vidrio y de tiempo de preparación y montaje
- Minimiza el impacto de los compuestos extraíbles
- Es resistente a las obstrucciones y garantiza un alto rendimiento
- Reduce los tiempos de ejecución de la SPE
Especificaciones
Muestras sucias: Métodos de la EPA 608 y 846, y muestras industriales de ligeramente polares a no polares | |
C18XF | |
20/paq. |
Estación de extracción ampliada (8095-06) | |
Disco de extracción de octadecilo (C18XF) | |
50 mm |