Learn More
J.T. Baker BAKERBOND spe™ Aromatic Sulfonic Acid (C6H5SO3H) Disposable Extraction Columns, J.T. Baker™
498.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
30/caja
50/caja
Descripción
Columnas de extracción desechable
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aromatic Sulfonic Acid (C6H5SO3H) Disposable Extraction Columns |
Olor | Inodoro |
Cantidad | 30/caja |
Forma física | Sólido |
Información de solubilidad | Practically Insoluble |