Learn More
Avantor™ Baker-flex™, Silica Gel IB2-F, J.T.Baker™
Marca:  Avantor™ 4449-04
Detalles adicionales : CAS : 7631-86-9 Peso : 0.45000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15578294
  • 352.21€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Silica Gel IB2-F
White
25 sheets
Odorless
60.09
2230°C
1710°C
7631-86-9
Insoluble in water
Crystal or Powder
Videos