Learn More
Interscience BagFilter 400 S - Caja de 500 (en paquetes de 25)
Código de producto. 10693032
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10693032 400 mL paquete de 500
1 options
Código de producto. 10693032 Proveedor Interscience N.º de proveedor 112425
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bolsa para filtros fabricada con una película compleja multicapa resistente con un filtro lateral no tejido, ideal para el vertido de muestras en el laboratorio.
Bolsa de filtro lateral de 400 ml - Ideal para verter - MultiLayer™ (complejo reforzado multicapa) Volumen útil: 50-300 ml - Envase estéril de 25
Especificaciones
Contenido y almacenamiento En un lugar templado y seco, protegido de la humedad y la luz.
Descripción BagFilter S es una bolsa con un filtro lateral no tejido. A través de una soldadura intermedia, verter el filtrado sin residuos ni partículas.
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 7218, ISO 6887 y FDA BAM (manual analítico bacteriológico)
Tipo de tapón Cierre térmico o pinza
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) BagFilter S es una bolsa de filtro que permite verter fácilmente el filtrado gracias a una soldadura integrada en el filtro.
Para utilizar con (equipo) Batidoras de laboratorio
Esterilidad Estéril
Volumen de llenado 50-300 mL
Sin látex Sí
Montaje N.º
N.º por caja 500
N.° por paquete 25
Embalaje exterior Sobre
Permeabilidad Menos de 250 micrómetros
Embalaje interior de protección Sobre
Cantidad Pack de 25; caja de 500
Método de esterilización Tratado con rayos gamma: gamma de 5 a 12 kGy, con certificado
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a 176 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a 80 °C
Dimensiones (L x An) 190 x 300mm
Longitud (imperial) 7,48 in
Longitud de la bolsa de documentos (imperial) 8,66 x 16,54 in
Longitud de bolsa para documentos (métrico) 220 x 420 mm
Anchura (imperial) 7,48 in
Anchura de bolsa para documentos (imperial) 8,66 in
Anchura de bolsa para documentos (métrico) 220 mm
Altura (imperial) 11,81 in
Peso (imperial) 11.02 lb
Peso (métrico) 5 kg
Tipo de producto Bolsa de filtro de vertido lateral
Capacidad (imperial) 0.70 pt.
Capacidad (métrico) 400 mL
Longitud (métrico) 190 mm
Grosor (métrico) 144 μm