Learn More
Interscience™ BagFilter Bolsa para licuadora 400 XF
Código de producto. 16815923
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16815923 400 mL paquete de 500
1 options
Código de producto. 16815923 Proveedor Interscience™ N.º de proveedor 111325
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
BagFilter XF es una bolsa mezcladora con un filtro lateral no tejido especialmente adecuada para muestras que contienen partículas finas. BagFilter XF es ideal para un uso óptimo de los sistemas de análisis capilar.
  • Una bolsa para un análisis completo
  • Bolsa con filtro lateral de porosidad ultrabaja
  • Conservar en un lugar templado y seco, protegido de la humedad y la luz.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 7218, ISO 6887 y Manual de análisis bacteriológico de la FDA
Tipo de tapón Ninguno
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Contención y filtrado de la muestra durante la mezcla
Para utilizar con (equipo) BagMixer, DiluFlow
Material Plástico multicapa reforzado
Esterilidad Estéril
Sin látex Sí
N.º por caja 500 bolsas/caja.
N.° por paquete 25 bolsas/paq.
Cantidad 1 Cs.
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +176 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °Cmáx a +80 °C
Grosor (imperial) 3 mil
Dimensiones (L x An) 190 x 300 mm
Longitud (imperial) 7,48 in
Anchura (imperial) 7,48 in
Altura (imperial) 11,81 in
Altura (métrico) 300 mm
Tipo de producto Bolsa para mezclador
Capacidad (imperial) 0.7 pt.
Capacidad (métrico) 400 mL
Longitud (métrico) 190 mm
Anchura (métrico) 190 mm
Grosor (métrico) 72 μm