Learn More
Thermo Scientific™ Hisopos de transporte y recogida de gel BactiSwab™:Amies transparente con doble hisopo
El gel de Amies Thermo Scientific™ Remel BactiSwab transparente se suministra con eje de plástico doble.
Marca: Thermo Scientific™ R723000
926.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.54100kg
Descripción
El gel de Amies Thermo Scientific™ Remel BactiSwab transparente se suministra con eje de plástico doble.
Los hisopos con eje de plástico con punta de rayón están montados en la tapa de un tubo de plástico translúcido con cámara en espiral que contiene medio de transporte de gel con o sin carbón.- Tapón azul
- Tubo de fondo redondo para facilitar su apilado en gradillas y moldeado sin fisuras para garantizar resistencia e integridad
- Embalaje con cierre de cremallera exclusivo para promover un rendimiento óptimo de los medios
- Tapón con código de colores con faldón protector
- Punta de hisopo de rayón inerte y no tóxico para una buena recuperación y absorción de muestras
Especificaciones
Amies transparente | |
Azul | |
500/paq. | |
Plástico |
Aplicador único | |
Amies transparente | |
1 tubo/sobre |