Learn More
Alfa Aesar™ Bactenecin, Bovine
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J66855.#0
Detalles adicionales : Peso : 0.00005kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498379
  • 370.00€ / 5 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
1483.89
Bovine
Lyophilized powder
RUO
Bactenecin, bovine
HPLC
5mg
Arg-Leu-Cys-Arg-Ile-Val-Val-Ile-Arg-Val-Cys-Arg (Disulfide bridge: Cys3-Cys11)
-30° to -10°C
Videos
SDS Documentos
For Research Use Only