Learn More
Honeywell™ Zapatos BACOU TXL REPORTER S3
Los zapatos Honeywell™ BACOU TXL REPORTER S3 cuentan con un exterior de piel flor engrasado resistente al agua y un cuello ergonómico.
Marca: Honeywell™ 6244416-45
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Puntera no metálica Freelium™ de 200 J
- No magnética
- Químicamente neutra
- Ultraligera: un 20 % más ligera que una puntera de material compuesto estándar
- Ultrafina: un 30 % más fina que una puntera de material compuesto estándar
- Inalterable Excelente aislante térmico Imperceptible para los usuarios
- Entresuela antiperforaciones Flexium™
- No metálica, fabricada con fibras textiles de alta resistencia
- Cubre el 100 % de la superficie plantar
- La entresuela es ligera y flexible
- No limita al usuario al flexionar el pie
- Antiestático y cómodo
- La plantilla es ergonómica y antiestática
- Tratamiento antibacteriano
- Proporciona una comodidad e higiene óptimas
Especificaciones
ISO 9001 / 2008, EPI CE de Categoría 2, número de declaración de la CE | |
Cuero | |
Poliuretano |
Negro | |
45 | |
Perforaciones, estática y bacterias |