Learn More
Invitrogen™ Reactivo BacMam Histona H3
El reactivo histona H3 BacMam Invitrogen™ proporciona una práctica herramienta de administración genética para la expresión de la proteína de fusión GFP-histona H3 en su fondo celular de interés.
Marca:  Invitrogen™ A14154
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Código de producto. 12073569
  • 3080.00€ / 100 ml
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Utilice el fondo celular que desee con la portabilidad de BacMam
  • Conservar valiosas muestras de células con el formato de ensayo homogéneo miniaturizable
  • Identificar los inhibidores más relevantes, ya que las metiltransferasas y las demetilasas se encuentran en sus complejos de proteínas naturales
  • Mejorar la calidad de los datos con las ventajas de TR-FRET
  • La histona H3 BacMam permite la investigación de las modificaciones postraslacionales de la histona H3 que elija de los fondos celulares, incluidas las células primarias. Esto permite la detección de posibles inhibidores de enzimas modificadoras de histonas, como quinasas, acetilasas, deacetilasas, metiltransferasas y demetilasas, en sus complejos naturales en un tipo celular fisiológicamente relevante.
  • Cuando se utiliza con un anticuerpo LanthaScreen™ Tb-anti-histona H3 frente a una modificación específica, los ensayos se pueden realizar en un formato totalmente homogéneo y solo de adición sin ninguno de los procedimientos de lavado, transferencia de lisados o separación necesarios para métodos tradicionales como Western blotting y ELISA. Al usar el mismo reactivo BacMam para GFP-histona H3, se puede controlar una variedad de modificaciones de histona H3 (Ph, Me, Ac) intercambiando simplemente el anticuerpo marcado con terbio (Tb). Además, la aplicación de la tecnología LanthaScreen™ incluye todas las ventajas de la detección de TR-FRET, incluida la reducción del ruido de datos, menos interferencias de compuestos fluorescentes y alta sensibilidad, lo que permite el uso de menos células.
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar el reactivo H3 BacMam Histone a 4 °C
100 ml
Líquido