Learn More
LanthaScreen™ Kit de ensayo celular [AcLys9] histona H3 BacMam
El kit de ensayo celular [AcLys9] histona H3 BacMam LanthaScreen™ ofrece una plataforma para el análisis de modificaciones postraslacionales específicas de histonas.
Marca: LanthaScreen™ A12897
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Descripción
- La combinación de la administración de genes mediada por baculovirus (BacMam) con la tecnología de ensayo celular LanthaScreen™ posibilita una plataforma para el análisis de las modificaciones postraslacionales específicas de histonas. BacMam proporciona una práctica herramienta de administración genética para una proteína de fusión GFP-histona H3 en la línea de células de interés. Este kit describe un inmunoensayo celular compatible con HTS que mide la aceilación de GFP-histona H3 en Lys9.
Especificaciones
Fluorescente | |
Células no incluidas | |
1 kit |