Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo celular BacMam Akt [pSer473]
Kit de ensayo celular BacMam Akt [pSer473]
Marca:  Invitrogen™ A12899
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Código de producto. 10776041
  • 1344.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La combinación de la administración de genes mediada por baculovirus (BacMam) con la tecnología de ensayo celular LanthaScreen™ posibilita una plataforma para el análisis de las modificaciones postraslacionales específicas de varios sustratos, incluyendo el AKT. BacMam proporciona una práctica herramienta de administración genética para una proteína de fusión GFP-AKT en la línea de células de interés. Este kit describe un inmunoensayo celular compatible con HTS que mide la fosforilación de GFP-AKT en el Ser473.
Especificaciones
Especificaciones
BacMam Akt [pSer473] Kit de ensayo celular, 1 kit, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable de quinasas, técnica TR-FRET, sistema LanthaScreen™, lectura de punto final, indicador GFP (EmGFP)
Farma y biofarma, identificación y validación de objetivo y potencial, descubrimiento y desarrollo de fármacos, biología de la quinasa, análisis de la ruta de la quinasa, biología de receptores acoplados a la proteína G, ensayos celulares con indicadores GPCR
1 kit
Fluorescente
Anticuerpo anti-AKT marcado con terbio, virus BacMam AKT y tampón de lisis 6X
Kit de ensayo celular BacMam Akt [pSer473]