Learn More
Applied Biosystems™ Placa de fondo, 96 pocillos
Se utiliza para mantener su instrumento de PCR en tiempo real con un bloque estándar de 96 pocillos
Marca: Applied Biosystems™ 4481309
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- La placa de fondo de 96 pocillos se utiliza para mantener su instrumento de PCR en tiempo real con un bloque estándar de 96 pocillos.
- La calibración de fondo se debe realizar al menos cada seis meses.
Especificaciones
Almacenar entre –20°C y ± 5°C. |
|
Placa de fondo | |
96 |
Placa 1 x 96 | |
Sistema ViiA™ 7 Dx, QuantStudio™ Dx | |
1 placa de 96 pocillos |