Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bacitracina, potencia mín. 60 unidades/mg
Catalog Number p-62190
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
1405-87-4
C66H103N17O16S
MFCD00062640
1405-87-4
C66H103N17O16S
MFCD00062640
La bacitracina, n.° de CAS 1405-87-4, es un antibiótico cíclico basado en polipéptidos que presenta actividad contra microbios que causan neumonía, infecciones en la piel y en los ojos.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La bacitracina es una mezcla de al menos nueve polipéptidos cíclicos distintos, originalmente aislados de bacterias Bacillus en 1945
•Las bacitracinas funcionan mediante la unión de cationes metálicos divalentes y la prevención de la hidrólisis de lípidos en componentes de pared celular utilizables
Aplicaciones
• La bacitracina se ha combinado con nanopartículas en algunos estudios de laboratorio para aumentar su eficacia
• Es adecuada para el estudio de laboratorio de resistencia bacteriana, infección y reactividad cruzada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bacitracin
Tipo Bacitracin
Forma física Polvo
Punto de fusión 221.0°C to 225.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 5.0% max. (1 g, 60°C, 3 Hrs) (P2O5) (not exceeding 0.1 kPa)
Índice Merck 15, 927
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, methanol and, alcohol, practically insoluble in ether, chloroform and, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 1422.71
Porcentaje de pureza 60 I.U./mg min. (potency, on dried subst.)
Color Beige o blanco
Concentración ≥60 I.U./mg (potency, on dried subst.)
Cantidad 5 g
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bacitracin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.