Learn More
BACH1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | BACH1 |
---|---|
Concentración | 0.45 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16812484
|
Proteintech
14018-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16802484
|
Proteintech
14018-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
BACH1 is a transcription factor that belongs to the cap′n′collar type of basic region leucine zipper factor family (CNC-bZip). The encoded protein contains broad complex, tramtrack, bric-a-brac/poxvirus and zinc finger (BTB/POZ) domains, which is atypical of CNC-bZip family members. These BTB/POZ domains facilitate protein-protein interactions and formation of homo and/or hetero oligomers. When this encoded protein forms a heterodimer with MafK, it functions as a repressor of Maf recognition element (MARE) and transcription is repressed. Multiple alternatively spliced transcript variants have been identified for this gene. Some exons of this gene overlap with some exons from the C21orf41 gene, which is transcribed in an opposite orientation to this gene, but which does not seem to encode a protein.Especificaciones
BACH1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O14867, P97302 | |
12013, 304127, 571 | |
BACH1 Fusion Protein Ag5128 | |
Primary | |
-20°C | |
BACH1 |
0.45 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
BACH 1, BACH1, BTB and CNC homolog 1, HA2303 | |
BACH1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |