missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BAAT Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | BAAT |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16815424
|
Proteintech
15990-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16805424
|
Proteintech
15990-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a liver enzyme that catalyzes the transfer of C24 bile acids from the acyl-CoA thioester to either glycine or taurine, the second step in the formation of bile acid-amino acid conjugates. The bile acid conjugates then act as a detergent in the gastrointestinal tract, which enhances lipid and fat-soluble vitamin absorption. Defects in this gene are a cause of familial hypercholanemia (FHCA). Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.Especificaciones
BAAT | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q14032 | |
570 | |
BAAT Fusion Protein Ag8860 | |
Primary | |
-20°C | |
BAAT |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
BAAT, BACAT, BAT, Glycine N choloyltransferase | |
BAAT | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |