Learn More
Gibco™ Suplemento B-27™ (50X), menos vitamina A
Adecuado para su uso en la mayoría de las aplicaciones con células neuronales.
Marca: Gibco™ 12587010
125.82 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
La variación del suplemento de cultivo celular neuronal más citado, el suplemento B-27 sin vitamina A es una versión personalizada del suplemento B-27 sin vitamina A original (acetato de retinilo). El suplemento B-27 sin vitamina A es un suplemento sin suero ideal para cultivar progenitor neural y células madre, ya sea como neuroesferas en cultivo en suspensión o en monocapa adherente, sin inducir diferenciación. El suplemento B-27 sin vitamina A se suministra como un líquido 50X y se ha diseñado para su uso con medios Neurobasal o Neurobasal-A para realizar cultivos celulares de neuronas sin necesidad de una capa de alimentación de astrocitos.Especificaciones
Almacenar en el congelador (de – 5 a – 20°C) y proteger de la luz. | |
Sin suero | |
Cultivo de células de mamíferos | |
Suplemento de cultivo celular | |
Estériles | |
10 ml | |
Sin suero |
Células progenitoras neuronales | |
50 X | |
Mediciones | |
Sin suero | |
B-27™ | |
Hielo seco | |
Endotoxinas, rendimiento, esterilidad, micoplasma |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.