Learn More
Azure I, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Azure B is used for staining semi-thin sections of plant tissue. This dye is also useful in the NCCLS method for blood smears and Lillie's modified Nocht's method for paraffin sections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Azure B se utiliza para teñir secciones semifinas de tejido vegetal. Este colorante también es útil en el método del NCCLS para frotis de sangre y terapia de Nocht modificada de Lillie en secciones de parafina.
Solubilidad
Soluble en 1 mg/ml de agua. Poco soluble en alcohol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Garantice una ventilación adecuada. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
Azure B se utiliza para teñir secciones semifinas de tejido vegetal. Este colorante también es útil en el método del NCCLS para frotis de sangre y terapia de Nocht modificada de Lillie en secciones de parafina.
Solubilidad
Soluble en 1 mg/ml de agua. Poco soluble en alcohol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Garantice una ventilación adecuada. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Azure I |
Punto de fusión | ∼205°C (decomposition) |
Olor | Odorless |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 3922630 |
Índice Merck | 14,6058 |
Información de solubilidad | Soluble in 1mg/ml water. Sparingly soluble in alcohol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.83 |