Learn More
Azobenceno, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Description
Azobenzene is used to construct photoswitch tethered ligands to turn protein activity on and off. It is also used to increase the extracellular or intracellular concentration of active molecules to study the mechanism of action of sympathetic and parasympathetic neuromediators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El azobenceno se utiliza para construir ligandos unidos por interruptor de fotos para activar y desactivar la actividad de las proteínas. También se utiliza para aumentar la concentración extracelular o intracelular de las moléculas activas para estudiar el mecanismo de acción de los neuromediadores simpáticos y parasimpáticos.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter, benceno y ácido acético glacial. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Sensible a la humedad y a la luz.
El azobenceno se utiliza para construir ligandos unidos por interruptor de fotos para activar y desactivar la actividad de las proteínas. También se utiliza para aumentar la concentración extracelular o intracelular de las moléculas activas para estudiar el mecanismo de acción de los neuromediadores simpáticos y parasimpáticos.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter, benceno y ácido acético glacial. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Sensible a la humedad y a la luz.
Specifications
Nombre del producto químico o material | Azobenzene |
Punto de fusión | 65°C to 69°C |
Densidad | 1.203 |
Punto de ebullición | 293°C |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN3077 |
Índice Merck | 14,917 |
Información de solubilidad | Soluble in alcohol,ether,benzene and glacial acetic acid. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.23 |
Porcentaje de pureza | ≥97% |
Safety and Handling
Signal Word
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P281-Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.