Learn More
Azlon™ USA OSHA Vented Wide Mouth Wash Bottles
63.37 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Chemical Label:
Acetona
Agua destilada
Etanol
Isopropanol
Metanol
Descripción
- Impreso de forma indeleble en 3 idiomas (inglés, francés y español)
- Elija entre cinco etiquetas de disolvente, todas ellas incluyen GHS, diamantes de la NFPA, pictogramas de PPE y la información sobre riesgos y seguridad
- Equipados con tapones de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
- Los cierres incluyen una apertura de punta por chorro de precisión para un control preciso
Especificaciones
Tipo de tapón | Ventilación de vapor |
Chemical Label | Isopropanol |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Material | Plástico |
Cantidad | 5/paq. |