Learn More
Manguito para junta de vidrio cónica Azlon™
Forma un sello hermético de líquido y gas.
Marca:  Azlon SWN812
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12003364
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • For grease free and high vacuum seals using Quickfit™ ground glass joints
  • Strong construction with knurled shoulder for ease of handling and repeated use
  • Self lubricating and non-contaminating
  • Working temperature range -100°C to +260°C
  • Working vacuum ≤10-3atmospheres
  • Highly resistant to chemical attack
Especificaciones
Especificaciones
34/35
Tapered sleeves
1/Pk.
PTFE